Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) sulfide |
| Smeltepunkt | 1195,0 °C |
| Navn note | -100 mesh |
| Farve | Sort til brun eller grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | FeS |
| Merck Index | 15, 4085 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer med udviklingen af H2'er |
| Vis mere |