Få mere at vide
Jern(II)sulfid, 99,9% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11351559
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351559 50 g 50g
11331559 1 g 1g
11341559 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014024.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87,91 g/mol
Jern(II)sulfid bruges til at generere svovlbrinte øjeblikkeligt ved at reagere med saltsyre. I laboratoriet anvendes Kipps apparat til dette formål. Det bruges som et gensvovlings- og legeringsmiddel, som et reduktionsmiddel til at fjerne tungmetalurenheder fra fosforsyre. Det bruges til at kontrollere brintskørhed i legerings- og rustfri stålindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-37-9
Molekylær formel FeS
Molekylvægt (g/mol) 87.91
MDL nummer MFCD00011013
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
SMIL [S--].[Fe++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
Smeltepunkt 1195 °C
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Tæthed 4.74
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand og salpetersyre.
IUPAC navn sulfanylidenjern
Formel vægt 87.91