Få mere at vide
Iron(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11331559
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331559 1 g 1g
11341559 10 g 10g
11351559 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014024.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Jern(II)sulfid bruges til at generere svovlbrinte øjeblikkeligt ved at reagere med saltsyre. I laboratoriet anvendes Kipps apparat til dette formål. Det bruges som et gensvovlings- og legeringsmiddel, som et reduktionsmiddel til at fjerne tungmetalurenheder fra fosforsyre. Det bruges til at kontrollere brintskørhed i legerings- og rustfri stålindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-37-9
Molekylær formel FeS
Molekylvægt (g/mol) 87.91
MDL nummer MFCD00011013
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
SMIL [S--].[Fe++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
Smeltepunkt 1195°C
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and nitric acid.
IUPAC navn sulfanylidenjern
Formel vægt 87.91
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 4.74
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.