Få mere at vide
Iron(II) Sulfide, 99.9%, For Trace Metals Basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15604170 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15604170 10 g Glass Bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 15604170 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 34316110G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfide
CAS 1317-37-9
Mængde 10 g
Molekylær formel FeS
MDL nummer MFCD00011013
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI nøgle GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S--].[Fe++]
IUPAC navn sulfanylideneiron
Molekylvægt (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Formel vægt 87.91g/mol
Procent renhed 99.9% (trace metals basis)
Emballage Glass Bottle
Udseende Solid
Tæthed 4.84g/mL at 25°C