Få mere at vide
Iron(II) Sulfate Heptahydrate, Technical, Fisher Chemical
Product Code. 10784371 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Unit Size:
2kg
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10784371 2 kg Plastic powder jar 2kg
1 options
Product Code. 10784371 Supplier Fisher Chemical Supplier No. I/1154/61
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smeltepunkt 64°C
CAS 7782-63-0
Farve Blue-Green
pH 3 to 4
Fysisk form Solid
Mængde 2 kg
Molekylær formel FeH14O11S
MDL nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molekylvægt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vægt 278.01g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 14.6mmHg at 25°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate