Få mere at vide
Jern(II)sulfatheptahydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,5-104,5 % (manganometrisk), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Mængde | 4 x 5 kg |
| Lineær formel | FeSO4 · 7H2O |
| Formel vægt | 278.01 |
| Procent renhed | 99.5 to 104.5% (manganometric) |
| Grad | puriss. |
| Damptryk | 14.6mmHg (25°C) |
| Tæthed | 1.898g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Iron(II) sulfate-7-hydrate