Få mere at vide
Jern(II) sulfatheptahydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5-104,5% (manganometrisk), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611140
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15611140 1 kg 1kg
15631140 250 g 250g
15661140 500 g 500g
15621140 2.5 kg 2.5kg
15671140 5 kg 5kg
15681140 6 x 1 kg Pakke med 6
15651140 4 x 5 kg Pakke med 4
15641140 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15611140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 123541KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    283.93 DKK / 1kg
    Spare 37.07 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,5-104,5 % (manganometrisk)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC navn jern(2+);sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel FeSO4 · 7H2O
Formel vægt 278,01 g/mol
Procent renhed 99,5 til 104,5 % (manganometrisk)
Grad puriss.
Emballage Plastflaske
Damptryk 14,6 mmHg (25 °C)
Tæthed 1,898 g/ml ved 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate-7-hydrate