Få mere at vide
Jern(II)sulfatheptahydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11394194
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394194 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11394194 Leverandør Scharlab Leverandørnr. HI03501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    934.50 DKK
    623.74 DKK / 1kg
    Spare 310.76 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Anvendes i analytisk kemi til bestemmelse af kemisk iltforbrug (COD).
Dette produkt bør ikke bruges, hvis det er belagt med brunlige pletter.
  • Synonym: Jernvitriol
  • Molekylformel: FeSO 4•7H2O
  • Molær masse: 278,02 g/mol
  • CAS: 7782-63-0
  • EIN ECS nr.: 231-753-5
Tekniske data
Smeltepunkt >60 °C (frigivelse af krystallinsk vand)
CAS 7782-63-0
pH 3 – 4 (5%, vand)
Mængde 1 kg
Molekylær formel FeH14O11S
MDL nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vægt 278,02 g/mol
Procent renhed 99,5 til 104,5 % (cerimetrisk)
Grad Pharmpur
Identifikation Bestå test
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Jern(II) sulfat heptahydrat, extra pure, Ph Eur, USP, BP, FCC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /