Få mere at vide
Jern(II)sulfatheptahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10467830 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10467830 250 g 250g
10626072 500 g 500g
10161570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467830 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1157/50
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 64 °C
Farve Blå-grøn
pH 3 til 4
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Formel vægt 278,01 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 14,6 mmHg ved 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate