Få mere at vide
Jern(II)sulfatheptahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11314204
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314204 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11314204 Leverandør Scharlab Leverandørnr. HI03510500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 DKK
    374.64 DKK / 500g
    Spare 58.36 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendes i analytisk kemi til bestemmelse af kemisk iltforbrug (COD).
  • Synonym: Jernvitriol
  • Molekylformel: FeSO 4•7H2O
  • Molær masse: 278,02 g/mol
  • CAS: 7782-63-0
  • EIN ECS nr.: 231-753-5
  • Stoffer, der ikke udfældes af ammoniumhydroxid: 0,05 % max
Tekniske data
Smeltepunkt >60 °C (frigivelse af krystallinsk vand)
CAS 7782-63-0
pH 3,0 – 4,0 (5%, vand)
Mængde 500 g
Molekylær formel FeH14O11S
MDL nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vægt 278,02 g/mol
Procent renhed 99,5% min (permanganometrisk)
Grad ACS-reagens
Identifikation Bestå test
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Jern(II) sulfat heptahydrat, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i