Få mere at vide
Jern(II)sulfat heptahydrat, ACS, 99+%
Beschreibung
Jern(II)sulfatheptahydrat bruges som en forløber til fremstilling af andre jernforbindelser såsom et plænebalsam og et bejdsemiddel til uldfarvning. Det bruges aktivt til fremstilling af blæk, herunder jerngalblæk. Som reduktionsmiddel deltager det i reduktionen af chromat i cement. Det bruges også i industrielle vandbehandlingsanlæg til at fjerne fosfat. Det bruges også i guldraffineringsprocessen til at udfælde metallisk guld. Træarbejdere bruger vandige opløsninger af jernsulfat til at farve ahorntræ en sølvfarvet nuance. Det finder anvendelse i behandlingen af jernklorose, som opstår på grund af mangel på jern i havebrug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 64 °C-6H2O |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Udseende | Grøn krystallinsk |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Tæthed | 1,897 g/cm3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.