Få mere at vide
Jern(II)sulfat heptahydrat, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11372448
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372448 1 kg 1kg
11382448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014498.A1
 Begrænset vare
På lager
Luftfølsom | CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278,01 g/mol
Jern(II)sulfatheptahydrat bruges som en forløber til fremstilling af andre jernforbindelser såsom et plænebalsam og et bejdsemiddel til uldfarvning. Det bruges aktivt til fremstilling af blæk, herunder jerngalblæk. Som reduktionsmiddel deltager det i reduktionen af chromat i cement. Det bruges også i industrielle vandbehandlingsanlæg til at fjerne fosfat. Det bruges også i guldraffineringsprocessen til at udfælde metallisk guld. Træarbejdere bruger vandige opløsninger af jernsulfat til at farve ahorntræ en sølvfarvet nuance. Det finder anvendelse i behandlingen af jernklorose, som opstår på grund af mangel på jern i havebrug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 64 °C-6H2O
Navn note Til ACS-analyse
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Følsomhed Luftfølsom
Udseende Grøn krystallinsk
Analyseprocentområde >99%
Tæthed 1.897
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Formel vægt 278,02 (151,91 Vandfri)
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate hepathydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) Sulfate heptahydrate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.