Få mere at vide
Iron(II) Sulfate, Heptahydrate, ACS, 99.5 to 102.00%, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) Sulfate, Heptahydrate |
| Navn note | EMSURE™, For Analysis |
| Farve | Blue-Green or White |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99.5 to 102.00% |
| Lineær formel | FeSO4 · 7H2O |
| Formel vægt | 278.2 |
| Procent renhed | 99.5 to 102.0% |
| Grad | ACS/EP/ISO/Reagent |
| Vis mere |