Få mere at vide
Iron(II) sulfate heptahydrate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. 11994251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
3kg
500g
5g
Artikelnummer. 11994251
Brand: Thermo Scientific Acros 423730100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 64.0°C
Farve Blå eller blå-grøn eller grøn
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Merck Index 15,4084
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Formel vægt 278.01
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plast tromle