Få mere at vide
Jern(II) sulfat heptahydrat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10628144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
3kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10628144 100 g Plastflaske 100g
10107900 5 g Glasflaske 5g
10702412 500 g Plastflaske 500g
10311071 3 kg Plastflaske 3kg
11994251 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10628144 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423731000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 64,0 °C
Farve Blå eller blå-grøn eller grøn
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Merck Index 15,4084
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25,6 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn λ²-jern(2+) heptahydratsulfat
Formel vægt 278.01
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.