Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) sulfate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 64,0 °C |
| Farve | Blå eller blå-grøn eller grøn |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | FeSO4·7H2O |
| Fieser | 01,393; 04,237; 05,308 |
| Merck Index | 15,4084 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.