Få mere at vide
Jern(II) sulfat heptahydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 11994241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994241 5 kg Plastflaske 5kg
10782241 250 g Plastflaske 250g
10286300 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201390051
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 64,0 °C
Farve Blå til Grøn
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Merck Index 15,4084
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25,6 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn jern(2+);sulfat;heptahydrat
Formel vægt 278.01
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate heptahydrate