Få mere at vide
Jern(II)sulfat heptahydrat, 98%
Artikelnummer. 11472178
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472178 500 g 500g
11482178 2500 g 2500g
11492178 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15178.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278,01 g/mol
Jern(II)sulfatheptahydrat bruges som en forløber til fremstilling af andre jernforbindelser såsom et plænebalsam og et bejdsemiddel til uldfarvning. Det bruges aktivt til fremstilling af blæk, herunder jerngalblæk. Som reduktionsmiddel deltager det i reduktionen af chromat i cement. Det bruges også i industrielle vandbehandlingsanlæg til at fjerne fosfat. Det bruges også i guldraffineringsprocessen til at udfælde metallisk guld. Træarbejdere bruger vandige opløsninger af jernsulfat til at farve ahorntræ en sølvfarvet nuance. Det finder anvendelse i behandlingen af jernklorose, som opstår på grund af mangel på jern i havebrug.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jern(II)sulfatheptahydrat bruges som en forløber til fremstilling af andre jernforbindelser, såsom en plænebalsam og et bejdsemiddel til uldfarvning. Det bruges aktivt til fremstilling af blæk, herunder jerngalblæk. Som reduktionsmiddel deltager det i reduktionen af chromat i cement. Det bruges også i industrielle vandbehandlingsanlæg til at fjerne fosfat. Det bruges også i guldraffineringsprocessen til at udfælde metallisk guld. Træarbejdere bruger vandige opløsninger af jernsulfat til at farve ahorntræ en sølvfarvet nuance. Det finder anvendelse i behandlingen af jernklorose, som opstår på grund af mangel på jern i havebrug.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-63-0
Molekylær formel FeH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 278.01
MDL nummer MFCD00149719
InChI nøgle SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfate heptahydrate
Smeltepunkt 64 °C (i -6H2O)
Mængde 500 g
Følsomhed Luftfølsom
Tæthed 1.897
Lineær formel FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
IUPAC navn jern(2+);sulfat;heptahydrat
Formel vægt 278,02 (151,91 Vandfri)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • jern(II)sulfat (1:1) heptahydrat
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.