Få mere at vide
Jern(II)sulfatkoncentrat, Solstice
Artikelnummer. 15675190
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675190 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15675190 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 380471EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 DKK
    624.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.26 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
for 1L standardopløsning, 0,1 M FeSO4
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) sulfate concentrate
CAS 10028-21-4
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 Pc.
MDL nummer MFCD00011014
FN nummer NONH for all modes of transport
Molekylvægt (g/mol) 278.01
Procent renhed 99.0 to 103.4%
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulphate concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iron (II) sulphate