Få mere at vide
Iron(II) selenide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11347398
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347398 10 g 10g
11337398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031112.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1310-32-3 | FeSe | 134.82 g/mol
Jern(II)selenid bruges i elektriske halvledere. Det omdannes til superleder ved en rent kemisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-32-3
Molekylær formel FeSe
Molekylvægt (g/mol) 134.82
MDL nummer MFCD00016085
InChI nøgle WALCGGIJOOWJIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron selenide, iron ii selenide
PubChem CID 14795
IUPAC navn selanylidenjern
SMIL [Fe]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) selenide
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 134.81
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 6.9g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.