Få mere at vide
Jern(II) Phthalocyanin, TRC
Artikelnummer. 30389561
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30389561 1 g
1 options
Artikelnummer. 30389561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7752601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) Phthalocyanine
CAS 132-16-1
Molekylær formel C32H16FeN8
Mængde 1 g
Synonym 29H,31H-Phthalocyanine Iron Complex, (Phthalocyaninato)iron, (Phthalocyaninato)iron(II), Ferrophthalocyanine, Ferrophthalocyanine Complex, Ferrous phthalocyanine, Iron Phthalocyanine, Iron(2+) Phthalocyaninate, Iron(2+) Phthalocyanine, Iron(II) Phthalocyanine, P 0774, P 26, Phthalocyanine iron, Phthalocyanine-iron(II), Sanyo P 26, [Phthalocyanato(2-)]iron, [Phthalocyaninato(2-)]iron
InChI formel InChI=1S/C32H16N8.Fe/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
SMIL C1(/N=C2N=C(C3=CC=CC=C\23)/N=C(C4=CC=CC=C/54)\[N-]C5=N/C(C6=CC=CC=C/76)=NC7=N/8)=C(C=CC=C9)C9=C8[N-]1.[Fe+2]
IUPAC navn phthalocyanin-29,31-diide
Molekylvægt (g/mol) 568.37
Formel vægt 568.08