Få mere at vide
Jern(II) phthalocyanin, 96%
Artikelnummer. 11393658
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393658 1 g 1g
11303668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039262.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 132-16-1 | C32H16FeN8 | 568,38 g/mol
Jernphthalocyanin er blevet undersøgt som organiske elektroluminescensmaterialer til anvendelser i organiske solceller, biosensibilisatorer og displayenheder såsom OLED (Organic Light Emiting Diode), OTFT (Organic Thin Film Transistor), Wearable Display og e-papir. Det bruges også i dannelsen af en ny type katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-16-1
Molekylær formel C32H16FeN8
Molekylvægt (g/mol) 568.38
MDL nummer MFCD00015953
InChI nøgle MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
PubChem CID 2735065
IUPAC navn λ²-jern(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.01.²,¹⁸.07.²²,¹⁸.07.²²,² traconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaen-37,39-diid
SMIL [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) phthalocyanine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand. Det er opløseligt i konkel. svovlsyre.
Formel vægt 568.38
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) phthalocyanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.