Få mere at vide
Jern(II)phthalocyanin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303668 5 g 5g
11393658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-16-1 | C32H16FeN8 | 568.38 g/mol
Jernphthalocyanin er blevet undersøgt som organiske elektroluminescensmaterialer til anvendelser i organiske solceller, biosensibilisatorer og displayenheder såsom OLED (Organic Light Emiting Diode), OTFT (Organic Thin Film Transistor), Wearable Display og e-papir. Det bruges også i dannelsen af en ny type katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-16-1
Molekylær formel C32H16FeN8
Molekylvægt (g/mol) 568.38
MDL nummer MFCD00015953
InChI nøgle MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
PubChem CID 2735065
IUPAC navn λ²-jern(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.01.²,¹⁸.07.²²,¹⁸.07.²²,² traconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaen-37,39-diid
SMIL [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) phthalocyanine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation It is insoluble in water. It is soluble in conc. sulfuric acid.
Formel vægt 568.38
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk