Få mere at vide
Jern(II)perchlorathydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301758
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301758 100 g 100g
11391748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011646.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 335159-18-7 | Cl2FeO8 | 254.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335159-18-7
Molekylær formel Cl2FeO8
Molekylvægt (g/mol) 254.74
MDL nummer MFCD00150234
InChI nøgle CKFMJXZQTNRXGX-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-jern(2+) diperchlorat
SMIL [Fe++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) perchlorate hydrate
Smeltepunkt >100°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and water (?98g/100 mL H2O at 0?°C).
Formel vægt 254.75 (Anhydrous)
Grad Reagens
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) perchlorate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.