Få mere at vide
Jern(II)oxid, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11367288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367288 5 g 5g
11357288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030513.06
 Begrænset vare
På lager
Ved fremstilling af grønt, varmeabsorberende glas | CAS: 1345-25-1 | FeO | 71,844 g/mol
Ved fremstilling af grønt, varmeabsorberende glas; i stålfremstilling; og som katalysator anvendes jern(II)oxid til fremstilling af grønt, varmeabsorberende glas; i stålfremstilling; og som katalysator. Det bruges som farvestof eller pigment i keramik, glasurer og glas. Det finder anvendelse som varmeabsorberende glas, der bruges i bygninger og biler. Det bruges som en forløber i produktionen af stål. Det bruges også i kosmetik og nogle tatoveringsfarver. Det kan også bruges til at filtrere fosfater fra hjemmeakvarier og fungerer som en katalysator i en række industrielle og kemiske operationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-25-1
Molekylær formel FeO
Molekylvægt (g/mol) 71.844
MDL nummer MFCD00016095
InChI nøgle UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron ii oxide, ferrous oxide, iron monooxide, iron monoxide, iron oxide, wustite, natural wuestite, eisenoxydul, hsdb 464, eisen ii-oxid
PubChem CID 14945
ChEBI CHEBI:50820
IUPAC navn oxojern
SMIL O=[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) oxide
Smeltepunkt 1369 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Tæthed 5.7
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og alkalier. Opløselig i HCl,H2SO4. Let opløselig i HNO3Uopløselig i vand, alkohol og alkali. Opløselig i saltsyre og svovlsyre. Let opløselig i salpetersyre.
Formel vægt 71.85