Få mere at vide
Iron(II) oxalate hydrate, 96%
Artikelnummer. 11383658
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383658 2 kg 2kg
11373658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039261.A3
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 516-03-0 | C2FeO4 | 143.86 g/mol
Anvendes som fotografisk fremkalder, glasfarve, dekorativ glasfarve og pigment i plast, maling og lakker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-03-0
Molekylær formel C2FeO4
Molekylvægt (g/mol) 143.86
MDL nummer MFCD00012475
InChI nøgle OWZIYWAUNZMLRT-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate, iron ii oxalate, unii-dzp4yv3icv, dzp4yv3icv, iron protoxalate, iron, ethanedioato 2--.kappa.o1,.kappa.o2, iron 2+ oxalate, iron oxalate fec2o4, hsdb 463, iron 2+ ; oxalate
PubChem CID 10589
IUPAC navn jern(2+);oxalat
SMIL [Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) oxalate hydrate
Smeltepunkt 190°C (decomposition)
Tæthed 2.28 g/mL
Mængde 2 kg
FN nummer UN3288
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in acids
Formel vægt 143.87 (Anhydrous)
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver