Få mere at vide
Jern(II) oxalatdihydrat, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15445965
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445965 25 g 25g
11330999 2.5 g 2.5g
11320999 100 g 100g
11310999 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15445965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010718.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179,89 g/mol
Det bruges som fotografisk fremkalder til sølvbromid-gelatineplader. Det giver optisk glas (solbriller, forruder, jernbanevognsruder) en grønlig-brun farvetone til dekorativt glas, pigment til plast, maling og lakker. Det fungerer som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6047-25-2
Molekylær formel C2H4FeO6
Molekylvægt (g/mol) 179.89
MDL nummer MFCD00150040 MFCD00012475
InChI nøgle NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
SMIL O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) oxalate dihydrate
Smeltepunkt 190 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.28 g/mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i eddikesyre.
IUPAC navn jern(2+);oxalat;dihydrat
Formel vægt 179,90 (143,87 Vandfri)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.