Få mere at vide
Jern(II)oxalatdihydrat, 99%
Product Code. 11405563
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11405563 250 g 250g
11495553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11405563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13479.30
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179,89 g/mol
Det bruges som fotografisk fremkalder til sølvbromid-gelatineplader. Det giver optisk glas (solbriller, forruder, jernbanevognsruder) en grønlig-brun farvetone til dekorativt glas, pigment til plast, maling og lakker. Det fungerer som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som fotografisk fremkalder til sølvbromid-gelatineplader. Det giver optisk glas (solbriller, forruder, jernbanevognsruder) en grønlig-brun farvetone til dekorativt glas, pigment til plast, maling og lakker. Det fungerer som reagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Det er ikke beregnet til diagnostiske og terapeutiske formål. Undgå kontaminering med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6047-25-2
Molekylær formel C2H4FeO6
Molekylvægt (g/mol) 179.89
MDL nummer MFCD00150040 MFCD00012475
InChI nøgle NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
IUPAC navn jern(2+);oxalat;dihydrat
SMIL O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Iron (II) Oxalate Dihydrate
Smeltepunkt 190 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99%
Tæthed 2.28
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i eddikesyre.
Formel vægt 179,90 (143,87 Vandfri)
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) oxalate dihydrate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.