Få mere at vide
Jern(II)methoxid, 98%
Beskrivelse
Jern(II)methoxid, bruges i teknik& Miljø, Katalyse& Syntese, og i organisk syntese, kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) methoxide |
| Farve | Grøn |
| Lugt | Alkohollignende |
| Lineær formel | Fe(OCH3)2 |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 117.92 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II) methoxide
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.