Få mere at vide
Iron(II) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11386878
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11386878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013619.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lys- og luftfølsom og hygroskopisk
Jern(II)iodid bruges som katalysator i organiske reaktioner. Det bruges også som en forbindelse i halvledere og andre applikationer med høj renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-86-0
Molekylær formel FeI2
MDL nummer MFCD00016094
Synonym iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) iodide
Farve Grå
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Formel vægt 309.66
Lugt Odorless
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Udseende Gray beads
Tæthed 5.32