Få mere at vide
Iron(II) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11376878
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376878 1 g 1g
11386878 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013619.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Lys- og luftfølsom og hygroskopisk
Jern(II)iodid bruges som katalysator i organiske reaktioner. Det bruges også som en forbindelse i halvledere og andre applikationer med høj renhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-86-0
Molekylær formel FeI2
MDL nummer MFCD00016094
Synonym iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) iodide
Farve Grå
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Formel vægt 309.66
Lugt Odorless
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Udseende Gray beads
Tæthed 5.32 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) iodide anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.