Få mere at vide
Iron(II) iodide, anhydrous, 97% (metals basis)
Artikelnummer. 11367147
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367147 10 g 10g
11357147 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011485.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-86-0
Jern(II)iodid bruges som katalysator i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-86-0
MDL nummer MFCD00016094
Synonym iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) iodide
Navn note Anhydrous
Farve Brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Formel vægt 309.66
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Tæthed 5.32 g/mL