Få mere at vide
Jern(II,III)oxid, nanopulver, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Jern(II,III)oxid bruges hovedsageligt som en sort-pigment-katalysator i Haber-processen og i vandgasskifte-reaktionen. Det bruges som kontrastmiddel ved MR-scanning og som pigment i magnetiske applikationer, poleringsmidler, kosmetik, medicin, polymerer, gummi, fyldstoffer, bygning, konstruktion, apparater og magnetisk blæk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II,III) oxide |
| Smeltepunkt | 1538°C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 14,4040 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids. |
| Formel vægt | 231.54 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Odorless |
| Show More |