Få mere at vide
Jern(II,III)oxid, nanopulver, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442867
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15442867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047141.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
Jern(II,III)oxid bruges hovedsageligt som en sort-pigment-katalysator i Haber-processen og i vandgasskifte-reaktionen. Det bruges som kontrastmiddel ved MR-scanning og som pigment i magnetiske applikationer, poleringsmidler, kosmetik, medicin, polymerer, gummi, fyldstoffer, bygning, konstruktion, apparater og magnetisk blæk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-61-9
Molekylær formel Fe3O4
Molekylvægt (g/mol) 231.53
MDL nummer MFCD00011010
InChI nøgle WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dijern(3+) λ²-jern(2+)tetraoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II,III) oxide
Smeltepunkt 1538°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,4040
Opløselighedsinformation Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formel vægt 231.54
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 3.0
Tæthed 5.2 g/mL