Få mere at vide
Jern(II,III)oxid, nanopulver, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jern(II,III)oxid bruges hovedsageligt som en sort-pigment-katalysator i Haber-processen og i vandgasskifte-reaktionen. Det bruges som kontrastmiddel ved MR-scanning og som pigment i magnetiske applikationer, poleringsmidler, kosmetik, medicin, polymerer, gummi, fyldstoffer, bygning, konstruktion, apparater og magnetisk blæk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II,III) oxide |
| Smeltepunkt | 1538°C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,4040 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids. |
| Formel vægt | 231.54 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(II,III) oxide, nanopowder
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.