Få mere at vide
Iron(II,III) oxide, 97% (metals basis)
Artikelnummer. 11331769
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331769 1 kg 1kg
11311769 5 kg 5kg
11321769 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012374.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
For det meste bruges det som en sortpigment-katalysator i Haber-processen og i vandgasskiftreaktionen. Det bruges som kontrastmiddel i MR-scanning, hvorimod det bruges som pigment i magnetiske applikationer, poleringsmidler, kosmetik, medicin, polymer, gummi, fyldstof, bygning, konstruktion, apparater og magnetiske blæk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-61-9
Molekylær formel Fe3O4
Molekylvægt (g/mol) 231.53
MDL nummer MFCD00011010
InChI nøgle WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
IUPAC navn dijern(3+) λ²-jern(2+)tetraoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II, III) oxide
Smeltepunkt 1538°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Formel vægt 231.54
Brydningsindeks 3
Tæthed 5.2 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II,III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.