Få mere at vide
Jern(II) glukonathydrat, 97%
Artikelnummer. 11399339
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399339 2 kg 2kg
11309349 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088726.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482,17 g/mol
Et glukosederivat. Bruges også som fødevaretilsætningsstof
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22830-45-1
Molekylær formel C12H26FeO16
Molekylvægt (g/mol) 482.17
MDL nummer MFCD00150872
InChI nøgle OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonym iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
IUPAC navn jern;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre;dihydrat
SMIL O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron (II) gluconate hydrate
Smeltepunkt ∼140 °C
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 446.19 (Vandfri Væske)
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulat