Få mere at vide
Jern(II)gluconatdihydrat, 94%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) gluconate dihydrate |
| Smeltepunkt | ∼140 °C |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | λ²-jern(2+)bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat)dihydrat |
| Formel vægt | 482,19 (446,19 Vandfri) |
| Procent renhed | 94% |