Få mere at vide
Iron(II) gluconate dihydrate, 94%
Artikelnummer. 11470398
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470398 100 g 100g
11480398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24561.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22830-45-1
Molekylær formel C12H26FeO16
Molekylvægt (g/mol) 482.17
MDL nummer MFCD00150872
InChI nøgle OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonym iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
SMIL O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) gluconate dihydrate
Smeltepunkt ∼140°C
Mængde 100 g
IUPAC navn jern;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre;dihydrat
Formel vægt 482.19 (446.19 Anhydrous)
Procent renhed 94%