Få mere at vide
Iron(II) Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) Fumarate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4.Fe/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/b2-1+; |
| Formel vægt | 169.9303 |