missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iron(II) Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30134704
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134704 25 g
30135577 5 g
30010893 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77530025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 141-01-5
Molekylær formel C4 H2 O4 . Fe
Molekylvægt (g/mol) 169.9
Synonym Ferrous fumarate, Iron(II) (E)-butenedioate
IUPAC navn (E)-but-2-enedioate;iron(2+)
SMIL [Fe+2].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iron(II) Fumarate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H4O4.Fe/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+2/p-2/b2-1+;
Formel vægt 169.9303
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.