Få mere at vide
Iron(II) fumarate, 94%
Artikelnummer. 11436836
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436836 250 g 250g
11426836 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23956.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-01-5 | C4H2FeO4-2 | 169.901 g/mol
Jern(II)fumarat bruges som kosttilskud, næringsstof, jernkilde i fødevarer og lægemidler, som fodertilsætningsstof og i modermælkserstatninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Jern(II)fumarat bruges som kosttilskud, næringsstof, jernkilde i fødevarer og lægemidler, som fodertilsætningsstof og i
modermælkserstatninger.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,14 g
/100 ml ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-01-5
Molekylær formel C4H2FeO4-2
Molekylvægt (g/mol) 169.901
MDL nummer MFCD00058315
InChI nøgle OOPLWEDSEDELIX-TYYBGVCCSA-L
Synonym ferrous fumarate, eisenfumarat
PubChem CID 66524104
IUPAC navn (E)-but-2-endioat;jern
SMIL C(=CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) fumarate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 g
Merck Index 14,4046
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C).
Formel vægt 169.9
Procent renhed 94%
Tæthed 2.44