Få mere at vide
Iron(II) fluoride, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11377147
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377147 10 g 10g
11387147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011486.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-28-8 | F2Fe | 93.84 g/mol
Jern(II)fluorid bruges til proteomikforskning. Det er også et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-28-8
Molekylær formel F2Fe
Molekylvægt (g/mol) 93.84
MDL nummer MFCD00016093
InChI nøgle FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-jern(2+) difluorid
SMIL [F-].[F-].[Fe++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) fluoride
Smeltepunkt >1000°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4045
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 93.84
Procent renhed 98%
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 4.09 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.