Få mere at vide
Jern(II)ethylendiammoniumsulfattetrahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jern(II)ethylendiammoniumsulfattetrahydrat anvendes til fremstilling af guldnanopartikler ved at reagere med guld(III)-bis[ethylendiamin]-chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate |
| Farve | Grøn til hvid |
| Lineær formel | FeC2H4(NH3)2(SO4)2·4H2O |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 382.14 (310.08 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk |