Få mere at vide
Jern(II)chlorid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11348537
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348537 50 g 50g
11328537 1 g 1g
11338537 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035701.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126,75 g/mol
Jern(II)chlorid bruges til syntese af jernkomplekser som jern(II)hydroxid. Det fungerer som en forløber for hydrerede jern(III)oxider, der er magnetiske pigmenter. Det tjener som et reduktionsmiddel i organisk syntese. Anvendes også som reducerende flokkuleringsmiddel i spildevandsrensning, især til affald indeholdende chromat. Det bruges som mellemprodukt, i pigmenter, proceshjælpemidler og i faststofseparationsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-94-3
Molekylær formel Cl2Fe
Molekylvægt (g/mol) 126.75
MDL nummer MFCD00011004
InChI nøgle NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-jern(2+) dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Tekniske data
Kogepunkt 1023 °C
Kemisk navn eller materiale Iron(II) chloride, Ultra dry
Smeltepunkt 674 °C
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetone. Let opløselig i benzen. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 126.75
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Udseende Off-white pulver
Damptryk 13,3 hPa ved 700 °C
Tæthed 3.16