Få mere at vide
Jern(II)klorid, TRC
Artikelnummer. 30395120
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30395120 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30395120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7750052.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Molekylær formel FeCl2
Mængde 2.5 g
Synonym Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
IUPAC navn jern(2+); dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 126.75
Formel vægt 125.8726