Få mere at vide
Jern(II)klorid, TRC
Artikelnummer. 30392594
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30392594 25 g
1 options
Artikelnummer. 30392594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77500525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Molekylær formel FeCl2
Mængde 25 g
Synonym Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
IUPAC navn jern(2+); dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 126.75
Formel vægt 125.8726