Få mere at vide
Jern(II)chloridtetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30396747
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396747 25 g
30394540 5 g
30393748 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI77493025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-10-9
Molekylær formel FeCl2H8O4
Molekylvægt (g/mol) 198.81
Synonym Ferrous Chloride Tetrahydrate, Iron Chloride Tetrahydrate, Iron Dichloride Tetrahydrate
IUPAC navn jern(2+); dichlorid; tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Fe+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(II) Chloride Tetrahydrate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Formel vægt 197.9149