Få mere at vide
Iron(II) Chloride Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) Chloride Tetrahydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| Formel vægt | 197.9149 |