missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iron(II) Chloride Tetrahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) Chloride Tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 105°C to 110°C (Elimination of water of crystallisation) |
| Mængde | 50 kg |
| MDL nummer | MFCD00149709 |
| Synonym | Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride, Iron(II) chloride tetrahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.81 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.93 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?